31618
2-Naphthylamine
analytical standard
Sinônimo(s):
β-Naphthylamine, 2-Aminonaphthalene
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pb
306 °C (lit.)
pf
111-113 °C (lit.)
densidade
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H9N/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H,11H2
chave InChI
JBIJLHTVPXGSAM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Atenção
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?