40091
4,4′-DDE solution
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
Sinônimo(s):
1,1-Dichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethene solution, 4,4′-DDE solution
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
5000 μg/mL in methanol
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(cc1)\C(=C(/Cl)Cl)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C14H8Cl4/c15-11-5-1-9(2-6-11)13(14(17)18)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8H
chave InChI
UCNVFOCBFJOQAL-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)