33038
HMDS+TMCS+Pyridine, 3:1:9 (Sylon™ HTP)
pkg of 20 × 1 mL
Sinônimo(s):
Chlorotrimethylsilane, Hexamethyldisilazane, Trimethylchlorosilane, Trimethylsilyl chloride, 1,1,1,3,3,3–Hexamethyldisilane+Τrimethylchlorosilane+Pyridine, Sylon™ HTP
About This Item
Produtos recomendados
grau
for GC derivatization
descrição
3:1:9 (SYLON HTP)
composição
1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane, 22.9%
Pyridine, 69.4%
Trimethylchlorosilane, 7.7 % (w/v)
adequação da reação
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
embalagem
pkg of 20 × 1 mL
Aplicação
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
68.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
20 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?