Documentos Principais
303408
Supelco
1,1,1-Trichloroethane in nitrogen
10 ppm, cylinder of 48 L, analytical standard
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
12352200
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Formulário
gas
embalagem
cylinder of 48 L
fabricante/nome comercial
Scott Gas T259-48
disponibilidade
not available in EU
concentração
10 ppm
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
Formato
multi-component solution
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Características e benefícios
  • 1,1,1-Trichloroethane in nitrogen, 10 ppm is a multi-component gas mixture suitable for GC calibration, testing of fixed and personal gas monitors and in situ industrial stack analyzers.
  • A certificate of analysis is included.
  • Packaged in lightweight, non-refillable, recyclable containers.
  • Portable, convenient, and easy to use.
  • Manufactured gravimetrically for maximum accuracy.
  • NIST traceable.
regulador
Pictogramas
Gas cylinder
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Press. Gas Compr. Gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)