Documentos Principais
2875901-U
Supelco
Inlet Liner, On-Column Type, Straight Design (unpacked)
pkg of 1 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41115719
NACRES:
SB.54
descrição
PTV liner for Trace 2000
embalagem
pkg of 1 ea
C × D.E. × D.I.
120 mm × 2.75 mm × 2.0 mm
120 mm × 2.75 mm × 2.0 mm
Descrição geral
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Thermo (PTV Injector)
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)