Documentos Principais
28033-U
Supelco
Capillary Column Nut (fits Varian®)
pkg of 1 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
SB.54
embalagem
pkg of 1 ea
Descrição geral
These brass column nuts are replacements for damaged or misplaced original Varian nuts.
Informações legais
Varian is a registered trademark of Varian Medical Systems, Inc.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)