Documentos Principais
28024-U
Supelco
Supeltex M-2A Capillary Ferrule, Long Design
I.D. 0.8 mm, 0.53 mm Column I.D., pkg of 50 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
SB.54
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Características
ferrule type long
embalagem
pkg of 50 ea
D.I.
0.8 mm
compatibilidade
0.53 mm Column I.D.
Descrição geral
Characteristics: Seals at 1/4 turn past fingertight. High reusability. Won′t stick to metal or glass.
Material Composition: DuPont VESPEL SP-21 (85% polyimide, 15% graphite)
Maximum Temperature:
400 °C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)