Documentos Principais
27270-U
Supelco
Vials, screw top, polypropylene
volume 1 mL, O.D. × H 12 mm × 32 mm,
large opening
, thread for 10-425, pkg of 1000 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiais
natural polypropylene vial
Características
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 1000 ea
D.E. × A
12 mm × 32 mm
volume
1 mL
conector
thread for 10-425
Descrição geral
Vials, screw top, polypropylene feature a wide opening target area for easy needle penetration.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)