27061
Vials, crimp top, silane-treated
volume 2 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, large opening, (6 mm), deactivation, Silanized, pkg of 1000 ea
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear glass vial
descrição
silanized glass
Características
closure type crimp top vial
deactivation Silanized
large opening, (6 mm)
embalagem
pkg of 1000 ea
D.E. × A × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
volume
2 mL
conector
thread for 11 mm
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)