Voltar
Vials, crimp top, silane-treated
Products
Categoria de produto
vials (1)
Marca
Supelco (1)
DI (mm)
DE (mm)
Volume (mL)
Tipo de fechamento
Cor
Material do frasco do tubo
Cor do frasco do tubo
Tamanho do pacote
Filtrar produtos
Showing 1-1 of 1
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
27061
Vials, crimp top, silane-treated,
volume 2 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, large opening, (6 mm), deactivation, Silanized, pkg of 1000 ea