Documentos Principais
25734
Supelco
Polar Fused Silica Tubing
L × I.D. 3.0 m × 0.53 mm
Sinônimo(s):
Polar Fused Silica Tubing, 3M 0.53MM
About This Item
Código UNSPSC:
41115710
Materiais
fused silica tubing
composição
PEG (deactivated)
embalagem
pkg of 1 ea
df
0.53 μm
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
C × D.I.
3.0 m × 0.53 mm
Outras notas
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)