Documentos Principais
24910-U
Supelco
Purge/Trap A
for use with Tekmar® 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting
Sinônimo(s):
PURGE TRAP A, Tekmar® 3000
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
NB.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
aplicação(ões)
environmental
compatibilidade
for use with Tekmar® 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting
Informações legais
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)