Documentos Principais
20079-U
Supelco
Modified BTEXTRAP M
StableFlex 3000
Sinônimo(s):
Modified BTEX Trap M
About This Item
Código UNSPSC:
23151817
NACRES:
NB.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Modified BTEXTRAP M, Tekmar® 3000,
aplicação(ões)
environmental
compatibilidade
for use with Tekmar® 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting
Informações legais
BTEXTRAP is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
There are three types of analyses: GRO, DRO, and TPH. The published methods are simply variations of these to meet the different analytical needs of the individual agencies.
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GC