24884
Septa, Barrier, pkg 100
aluminum/silicone, diam. × thickness 13 mm × 0.060 in., for use with 7 mL vial
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
barrier (silicone bonded to aluminum)
descrição
aluminum/silicone
septum type: Barrier
embalagem
pkg of 100 ea
Parâmetros
250 °C temp. limit
D.E.
13 mm
diâmetro × espessura
13 mm × 0.060 in.
compatibilidade
for use with 7 mL vial
for use with screw cap, 15-425
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente