Documentos Principais
24635
Supelco
Battery for Vacuum Sampling Pump
for use with Model 1060
Sinônimo(s):
Battery for Field Sampling Pump
About This Item
Código UNSPSC:
41104008
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
técnica(s)
whole air sampling: suitable
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidade
for use with Model 1060
Descrição geral
Battery for Vacuum Sampling Pump are accessories for field sampling pumps. It is a DC battery employed with a 1-liter vacuum bag sampler.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)