Documentos Principais
24403
SGE Syringes for Agilent/HP 7673 and 7683 Autosampler, Removable Needle
volume 0.5 μL, needle size 23 ga, needle L 42 mm, color (light orange)
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
cone tip stainless steel needle (point style 1)
tamanho da agulha
23 ga
descrição
0.5BR-HP-0.63
Características
needle type R (removable needle)
syringe type Standard syringe, removable needle
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
SGE 000410
agulha C
42 mm
volume
0.5 μL
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)