Documentos Principais
22627
PID lamp window cleaning kit
pkg of 1 ea
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41100000
embalagem
pkg of 1 ea
Descrição geral
Cleaning kit includes aluminum oxide cleaning compound, swabs, and instructions.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)