Documentos Principais
22486
Supelco
Supeltex M-2A Reducing Ferrule
I.D. × O.D. 1/16 in. × 1/4 in., 1/16 in. O.D. Column in 1/4 in. fitting, pkg of 10 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
embalagem
pkg of 10 ea
D.I. × D.E.
1/16 in. × 1/4 in.
compatibilidade
1/16" O.D. Column (in 1/4 in. fitting)
Descrição geral
Characteristics: Seals at 1/4 turn past fingertight. High reusability. Won′t stick to metal or glass.
Material Composition: DuPont VESPEL SP-21 (85% polyimide, 15% graphite)
Maximum Temperature:
400 °C
Reducing ferrule is a critical component of the compression fitting. It is important that fittings are easy to connect and also they must not give any significant extra volume to the system. This ferrule consists of two parts namely front and back ferrule.[1]
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
David W. Grant
Capillary Gas Chromatography, 67-67 (2009)