Documentos Principais
22475
Supelco
Supeltex M-2 Packed Column Ferrule, 1/4 in. Column O.D.
I.D. 1/4 in., 1/4 in. O.D. Column, pkg of 50 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
embalagem
pkg of 50 ea
D.I.
1/4 in.
compatibilidade
1/4 in. O.D. Column
Descrição geral
Characteristics: High reusability.
Material Composition: DuPont VESPEL SP-1 (100% polyimide)
Maximum Temperature:
350 °C
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)