Documentos Principais
22467
Supelco
Anilha capilar Supeltex M-2A, de uso geral
I.D. 0.4 mm, 0.10-0.25 mm Column I.D. (2-hole), pkg of 5 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
embalagem
pkg of 5 ea
D.I.
0.4 mm
compatibilidade
0.10-0.25 mm Column I.D. (2-hole)
Descrição geral
Características: Vedação 1/4 de volta após aperto máximo com a mão. Alta reusabilidade. Não adere a metal ou vidro.
Composição do material: VESPEL SP-21 da DuPont (poli-imida 85%, grafite 15%)
Temperatura máxima:
400 °C
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)