Documentos
21992
Supelco
Static Dilution Bottle w/ Mininert® Valve
About This Item
Código UNSPSC:
41104008
embalagem
pkg of 1 bottle
técnica(s)
active air sampling: suitable
volume do frasco
2 L
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Categorias relacionadas
Descrição geral
  • Static dilution bottle w/ Mininert® valve features a two liter round bottomed flask with a threaded neck.
  • Use the static dilution bottle to prepare gaseous volatile organic standards, using a technique developed by the US EPA for air analyses.
Características e benefícios
MinInert valve included
Informações legais
Mininert is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6