21263
GC Stationary Phase
phase SP®-1200, bottle of 10 g
About This Item
Produtos recomendados
embalagem
bottle of 10 g
Parâmetros
25-200 °C temp. range
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
Grupo ativo da matriz
SP®-1200 phase
solubilidade
chloroform: soluble
tipo de coluna
packed GC
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)