Voltar
Supelguard HPLC Guard Cartridge Holder
Products
Categoria de produto
holders (3)
columns (1)
Marca
Supelco (3)
Material da estrutura
Técnica
Filtrar produtos
Showing 1-4 of 4
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
59660-U
Supelguard HPLC Guard Cartridge Holder,
Stand-alone, for use with Supelguard cartridges (2 cm L. x 2.1 to 4.0 mm I.D.)
Expandir
Ver preços
55205
Supelguard HPLC Guard Cartridge Holder,
Direct-Connect, for use with Supelguard cartridge (2 cm L. x 3 to 4.6 mm I.D.)
Expandir
Ver preços
21150AST
Supelguard HPLC Guard Cartridge Holder,
Stand-Alone (Swivel-type), for use with Supelguard cartridges (2 cm L. x 2 to 4.6 mm I.D.)
Expandir
Ver preços
504262
Supelguard HPLC Guard Cartridge Holder,
Direct-Connect (Swivel-type), for use with Supelguard cartridges (2 cm L. x 2.1 mm I.D.)