Documentos Principais
21148
Supelco
Purge Trap A, CDS
for use with CDS Peakmaster
Sinônimo(s):
Purge/Trap A
About This Item
Código UNSPSC:
41115717
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
composição
Tenax TA, 24 cm (porous polymer)
fabricante/nome comercial
Purge Trap A
armadilha da purga C
11 1/4 in. (28.6 cm)
aplicação(ões)
environmental
compatibilidade
for use with CDS Peakmaster
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)