20469
In-Line Pressure Gauge
pressure range 0-30 psi
Sinônimo(s):
PRESSURE GAUGE WITH TEE 0-30PSIG, EA
About This Item
Produtos recomendados
Parâmetros
0-30 psi pressure range
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
Descrição geral
- 2 in. (5 cm) diameter steel and copper alloy gauge
- NPT to Swagelok adapter
- 1/8 in. tee
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)