20415
Manual Bubble Flowmeter (Large Version)
size 1000 mL
About This Item
Produtos recomendados
descrição
starter kit
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
tamanho
1000 mL
aplicação(ões)
environmental
Descrição geral
- 500 mL tube in 50 mL increments
- 1000 mL tube in 100 mL increments
Aplicação
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)