Documentos Principais
20396
Supelco
Column Tag
engraved
, two straps, pkg of 50 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
embalagem
pkg of 50 ea
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
Descrição geral
These aluminum tags are easily marked with a Burgess Vibrograver or other scribing tool, for a permanent record of important chromatographic data.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)