20325
Porapak™ Porous Polymer Adsorbent
matrix Porapak N, 80-100 mesh, bottle of 75 cc
About This Item
Produtos recomendados
forma
solid
embalagem
bottle of 75 cc
Parâmetros
190 °C temp. limit
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
área da superfície
~300 m2/g
matriz
Porapak N
tamanho de partícula
80-100 mesh
densidade
~0.41 g/mL (free fall density)
Categorias relacionadas
Descrição geral
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente