10301-U
HayeSep® Porous Polymer Adsorbent
matrix HayeSep Q, 80-100 mesh, bottle of 75 cc
Sinônimo(s):
carbon adsorbent kit, CMS/SGPC
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
embalagem
bottle of 75 cc
fabricante/nome comercial
Hayes Separation Inc
Parâmetros
275 °C temp. limit
área da superfície
~582 m2/g
Matriz
HayeSep Q
tamanho de partícula
80-100 mesh
densidade
~0.35 g/mL (free fall density)
Descrição geral
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)