20262
ORBO™ 42 Small Supelpak™-20 specially treated Amberlite™ XAD®-2 (20/40), 66/33 mg
W,F,F (specially treated) separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 50 ea
Sinônimo(s):
ORBO™ Supelpak™ 20 series Tube
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
W,F,F (specially treated) separators
linha de produto
Amberlite™
ORBO™
composição
Bed A, 66 mg
Bed B, 33 mg
embalagem
pkg of 50 ea
fabricante/nome comercial
ORBO™ 42 Small
técnica(s)
active air sampling: suitable
D.E. × C
6 mm × 75 mm
matriz
XAD-2 (specially treated)
tamanho de partícula
20-40 mesh
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente