Documentos Principais
20080-U
Supelco
Purge/Trap K
Vocarb® 3000, for use with Encon
Sinônimo(s):
VOCARB purge trap (Encon)
About This Item
Código UNSPSC:
23151817
NACRES:
NB.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Purge/Trap K Vocarb® 3000, for use with Encon
fabricante/nome comercial
Purge Trap K
Nível de qualidade
aplicação(ões)
environmental
compatibilidade
for use with Encon
Descrição geral
Purge/Traps K Vocarb® 3000 (for use with Encon) efficiently trap analytes in US EPA Methods 502.2 and 524.
Informações legais
Vocarb is a registered trademark of Siemens Industry, Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)