20034AST
Astec® CYCLOBOND I 2000 Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 10 mm, HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
product name
Astec® CYCLOBOND I 2000 Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 10 mm
Materiais
stainless steel column
linha de produto
Astec®
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Astec®
Parâmetros
0-50 °C temperature
172 bar pressure (2500 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
C × D.I.
25 cm × 10 mm
matriz
silica particle platform
Grupo ativo da matriz
cyclodextrin, beta- phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å
pH operacional
3.5-7
técnica de separação
chiral
Descrição geral
- Bonded phase: Underivatized, native β-cyclodextrin
Resources:
CYCLOBOND FAQs
CYCLOBOND Reference Bibliography
Chiral Product Literature
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?
Conteúdo relacionado
CYCLOBOND is the name given to Astec technology for bonding cyclodextrins to a high purity silica gel through a stable ether linkage.