Documentos Principais
04068
Sigma-Aldrich
Fmoc-11-Aun-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
11-(Fmoc-amino)undecanoic acid
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.037,00
R$ 1.037,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.037,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H33NO4
Número CAS:
Peso molecular:
423.54
Beilstein:
4887890
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
R$ 1.037,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
cor
white
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCCCCCCCCCNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C26H33NO4/c28-25(29)17-7-5-3-1-2-4-6-12-18-27-26(30)31-19-24-22-15-10-8-13-20(22)21-14-9-11-16-23(21)24/h8-11,13-16,24H,1-7,12,17-19H2,(H,27,30)(H,28,29)
chave InChI
IMEVDILDSCXKJW-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Alkyl spacer employed in peptide synthesis.[1][2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
C Galoppini et al.
Journal of medicinal chemistry, 42(3), 409-414 (1999-02-13)
Four previously reported kinin receptor peptide antagonists, including the B1 receptor-selective peptides desArg10-HOE 140 (H-D-Arg-Arg-Pro-Hyp-Gly-Thi-Ser-D-Tic-Oic-OH) and B-9858 (H-Lys-Lys-Arg-Pro-Hyp-Gly-Igl-Ser-D-Igl-Oic-OH), have been modified by replacement of the central tetrapeptide Pro-Hyp-Gly-Xaa with linear alkyl spacers of variable length. The analogue of desArg10-HOE 140
D. Boumrah et al.
Tetrahedron, 53, 6977-6977 (1997)