13787
Metal Packed GC Column (General Configuration)
phase none, matrix 80/100 Porapak QS support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel column
Parâmetros
0-250 °C temperature (isothermal or programmed)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
C × D.E. × D.I.
6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matriz
80/100 Porapak QS support
Grupo ativo da matriz
none phase
tipo de coluna
packed GC
compatibilidade
for use with General Configuration
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)