12804-U
Metal Packed GC Column (fits Agilent, Configuration "A")
phase 20% SP-2100 + 0.1% Carbowax 1500, matrix 100/120 SUPELCOPORT support, L × O.D. × I.D. 10.0 ft (3.0 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel column
fabricante/nome comercial
Agilent
Parâmetros
0-175 °C temperature (isothermal or programmed)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
C × D.E. × D.I.
10.0 ft (3.0 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matriz
100/120 SUPELCOPORT support
Grupo ativo da matriz
20% SP-2100 + 0.1% Carbowax 1500 phase
tipo de coluna
packed GC
compatibilidade
for use with Agilent Configuration A
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)