12495-U
Metal Packed GC Column (General Configuration)
phase SP®-1000, 0.1%, matrix 80/100 Carbopack C support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel column
Parâmetros
0-225 °C temperature (isothermal or programmed)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
C × D.E. × D.I.
6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
matriz
80/100 Carbopack C support
Grupo ativo da matriz
SP®-1000 phase, 0.1%
tipo de coluna
packed GC
compatibilidade
for use with General Configuration
Informações legais
Componentes do kit também disponíveis separadamente
- 11820Coated GC Packing, phase SP®-1000, 0.1%, matrix 80/100 Carbopack C support, bottle of 15 gSDS
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente