10289
HayeSep® Porous Polymer Adsorbent
matrix HayeSep C, 80-100 mesh, bottle of 75 cc
About This Item
Produtos recomendados
forma
solid
embalagem
bottle of 75 cc
Parâmetros
250 °C temp. limit
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
área da superfície
~442 m2/g
matriz
HayeSep C
tamanho de partícula
80-100 mesh
densidade
~0.32 g/mL (free fall density)
Descrição geral
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente