ZRB1947
Anti-ALIX/PDCD6IP Antibody, clone 1D11 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Programmed cell death 6-interacting protein;PDCD6-interacting protein;ALG-2-interacting protein 1;ALG-2-interacting protein X;Hp95;PDCD6IP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1D11, recombinant monoclonal
descrição
1D11 Clone
linha de produto
ZooMAb® learn more
forma
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 96.02 kDa
observed mol wt ~100 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
mouse, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
monkey, bovine, porcine, canine
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
N-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PDCD6IP(10015)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in NIH3T3 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected ALIX/PDCD6IP in NIH3T3 cell lysate.
Tested applications
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound ALIX with a KD of 1.0 x 10-12 in an affinity binding assay.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected ALIX/PDCD6IP in human small intestine tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Evaluated by Western Blotting in NIH3T3 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected ALIX/PDCD6IP in NIH3T3 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição