ZRB1647
Anti-PHGDH Antibody, clone 1E6 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
D-3-phosphoglycerate dehydrogenase
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1E6, recombinant monoclonal
descrição
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 56.65 kDa
observed mol wt ~56 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
human, rat, mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
monkey, feline, bovine, porcine, canine, horse
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
Internal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in A431 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected PHGDH in A431 cell lysate.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected PHGDH in C6, NIH3T3, and HeLa cell lysates.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected PHGDH in human salivary gland tissue sections.
Flow Cytometry Analysis: 1 μg from a representative lot detected PHGDH in one million C6 cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound PHGDH peptide with a KD of 3.8 x 10-7 in an affinity binding assay.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected PHGDH in A431, HeLa, and NIH3T3 cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Learn about the hallmarks of cancer and find reliable ZooMAb® recombinant antibodies to study them, conveniently organized by cancer hallmark.