The immunogen sequence of ZRB1468 is proprietary.
ZRB1468
Anti-PIEZO2 Antibody, clone 1H10 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1H10, recombinant monoclonal
descrição
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 318.06 kDa
observed mol wt ~260 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
mouse, human, rat
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
C-terminus
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in HepG2 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1:10,000 dilution of this antibody detected PIEZO2 in HepG2 cell lysate.
Tested applications
Western Blotting Analysis: 1:10,000 dilution from a representative lot detected PIEZO2 in HeLa, NIH3T3, and C6 cell lysates.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected PIEZO2 in HeLa, A431, and NIH3T3 cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound PIEZO2 with a KD of 5.1 x 10-7 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
-
御社製品ZRB1468 anti-PIEZO2 抗体の購入を検討しています。我々のターゲットである,以下の3つのタンパク質のいずれかとクロスリアクトする可能性があるかどうかをご示唆頂ければ幸いです。accession No.: XP_01445884, XP_001454572, XP_001461126 どうぞ,よろしくお願いします。
1 answer-