ZMS1078
Anti-CFTR Antibody, clone MM13-4 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator;ATP-binding cassette sub-family C member 7;Channel conductance-controlling ATPase;cAMP-dependent chloride channel
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MM13-4, recombinant monoclonal
linha de produto
ZooMAb® learn more
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 168.14 kDa
observed mol wt ~170 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
monkey, porcine
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
N-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CFTR(1080)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in HT-29 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected CFTR in HT-29 cell lysate.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected CFTR in CFTR transfected human bronchial epithelial cell lysate.
Flow Cytometry Analysis: 0.1 μg from a representative lot detected CFTR in one million CFTR transfected human bronchial epithelial cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected CFTR in CFTR transfected bronchial epithelial cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Evaluated by Western Blotting in HT-29 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected CFTR in HT-29 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)