Documentos Principais
Z757357
Sartorius Proline® Plus mechanical pippettor
single channel, volume 2-20 μL
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.661,00
R$ 2.661,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.661,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
R$ 2.661,00
Check Cart for Availability
Características
electronic: no
single-channel
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Sartorius 728030
volume
2-20 μL
Categorias relacionadas
Descrição geral
The Sartorius Proline Plus pipettes of the Biohitfamily are high quality with a light pipetting force. With robust design, the Proline Plus is suitable for variable every day laboratory applications and covers the full range of 0.1μL to 10 mL.
  • Reduced pipetting forces prevent RSI and improve the results
  • Accurate and precise
  • Contamination free pipetting with Safe-Cone Filters
  • Robust design
  • Easiest pipette to maintain
Informações legais
Proline is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)