Z635146
Sartorius mLINE® mechanical pipettor
Single channel, volume 2-20 μL
Sinônimo(s):
Biohit pipettes, pipettor
Selecione um tamanho
R$ 4.427,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 4.427,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Produtos recomendados
Características
electronic: no
single-channel
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Sartorius 725030
faixa de medição de volume
2-20 μL
volume
20 μL
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Extremely light pipetting and tip ejection
- Unique safety features
- Stepless volume adjustment and patented volume locking system
- Thermal insulation of internal components to improve accuracy
- Full autoclavability without disassembling
- Easy cleaning, maintenance and calibration
- ID tag and color-coded caps
- Safe-Cone Filters and unique ejection
- Opti-load tip mounting mechanism for even tip sealing and light tip ejection in multichannel pipettors
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)