Documentos Principais
Z744265
Wilmad® NMR Tube Carrier with Shirt Clip
to hold, 1 NMR tube, tube O.D. 5 mm, tube L 7 in., pack of 3 ea (pack of 3)
Sinônimo(s):
NMR tube carrier, NMR tube holder
About This Item
Código UNSPSC:
41121705
NACRES:
NB.15
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Características
to hold 1 NMR tube
embalagem
pack of 3 ea (pack of 3)
fabricante/nome comercial
Wilmad WG-6192
tubo C
7 in.
tubo D.E.
5 mm
Descrição geral
Handy pocket NMR/EPR tube carrier holds one 5mm O.D., 7 inch length NMR/EPR tube. Pack of 3 white holders. Features a pocket clip that keeps it secure. Made from unbreakable polymer material with a snap-on cap. Protection is provided for the sample and lab personnel during transport.
Aplicação
NMR
Informações legais
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)