Z744192
Wilmad® 4 mm ZrO2 Open Ended Rotor for Bruker® MAS Probe
zirconia, Laser marked, pack of 1
Sinônimo(s):
Solid State NMR, MAS NMR
About This Item
Produtos recomendados
entrada CA/CC
18 kHz
Materiais
zirconia
descrição
Rotor Body laser marked with a unique serial number and permanent tachometer mark on the base.
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Wilmad WP-501-4181
Parâmetros
at 100-200 °C
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- No need to solvate solid samples
- Homogeneous ceramic material structure
- Strength 1,000 Mpa
- Finish 0.05 µ mirror gloss
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)