Documentos Principais
Z743553
Thermal transfer labels, Xylene resistant
L × W 1.69 in. × 0.625 in., roll of 1000
Sinônimo(s):
solvent resistant labels, temperature resistant labels
Selecione um tamanho
1000 EA
R$ 603,00
R$ 603,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1000 EA
R$ 603,00
About This Item
Código UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
R$ 603,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
embalagem
roll of 1000
fabricante/nome comercial
Diversified Biotech XYLN-2000
C × L
1.69 in. × 0.625 in.
Categorias relacionadas
Descrição geral
Xylene resistant labels formatted for direct thermal printers. Resistant to most laboratory solvents and have short-term resistance to Acetone and xylene. When direct thermally printed, labels exhibit exceptional durability. Easily remove from surfaces without leaving any adhesive residue. Great for beakers, bottles, flasks, glass vials, tubes, tube racks and pipettes.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)