Documentos Principais
Z743487
Aluminum heating/cooling block
for 384-well plates, 384-wells in centre, 10 on sides (4 x 1.5 mL & 6 x 0.5 mL)
Sinônimo(s):
dry block, plate cooling block, plate heating block, tube cooling block, tube heating block
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.644,00
R$ 2.644,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.644,00
About This Item
Código UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.77
R$ 2.644,00
Check Cart for Availability
Características
for 384-well plates, 384-wells in centre, 10 on sides (4 x 1.5 mL & 6 x 0.5 mL)
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Diversified Biotech CHAM-3840
Descrição geral
Each Cooling Chamber is a solid aluminum block that surrounds inserted tubes to guarantee sustained hot or cold temperatures.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)