The dimensions of this product are as follows:
Holes Count: 96 in an 8 x 12 array
Hole Depth: 16 mm
Hole Diam.: 6.4 mm
Block Dimensions: 127 mm x 85 mm x 25 mm
Ideal Use: 0.2 mL PCR plates or tubes
Z743474
Aluminum heating/cooling block
for 0.2 mL PCR tubes/plates, 96-wells
Sinônimo(s):
dry block, plate cooling block, plate heating block, tube cooling block, tube heating block
Selecione um tamanho
R$ 1.588,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.588,00
Produtos recomendados
Características
for 0.2 mL PCR tubes/plates, 96-wells
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Diversified Biotech CHAM-A100
técnica(s)
PCR: suitable
Categorias relacionadas
Descrição geral
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
-
What are the dimensions of the aluminium heating/cooling block (Z743474)?
1 answer-