Documentos Principais
Z743481
Aluminum heating/cooling block
for 1.5 mL tubes, 64 holes, step block (4 rows of 16 holes)
Sinônimo(s):
dry block, tube cooling block, tube heating block
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.564,00
R$ 2.564,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.564,00
About This Item
Código UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.77
R$ 2.564,00
Check Cart for Availability
Características
for 1.5 mL tubes, 64 holes, step block (4 rows of 16 holes)
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Diversified Biotech CHAM-6400
técnica(s)
PCR: suitable
Categorias relacionadas
Descrição geral
Each Cooling Chamber is a solid aluminum block that surrounds inserted tubes to guarantee sustained hot or cold temperatures.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)