Z742411
PELCO® Sliding Latch Microslide Storage Boxes
black
Sinônimo(s):
slide storage
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
black
Características
Holds 20 x slides 76x26 mm
embalagem
pack of 12 ea
fabricante/nome comercial
Ted Pella 2306-6-CS
C × L × A
104 mm (4.10 in.) × 94 mm (3.70 in.) × 32 mm (1.26 in.)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Exceptional slide storage containers providing maximum protection for your microscope slides.
Características e benefícios
- Numbered index sheet in lid for quick identification
- Foam liner
- Stackable
- ABS-durable/impact resistant
- Hinged lid
- Unique sliding compression latch
Informações legais
PELCO is a registered trademark of Ted Pella, Inc